Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromopropiophénone

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromopropiophénone

APOSOR907023-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR907023-5G
α-Bromopropiophénone
α-Bromopropiophénone


Formule: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
MW: 213,07 g/mol
Point d'ébullition: 245…250 °C
Densité: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000145
Numéro CAS: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité