1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907054-1G OR907054-5G
APOSOR907054-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR907054-1G APOSOR907054-5G
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one 95%
1-Pyridin-4-ylpiperidin-4-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030756
Numéro CAS: 126832-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité