Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(4-formylphenoxy)acetate
OR907093-1G OR907093-5G
APOSOR907093-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR907093-1G APOSOR907093-5G
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,180 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463122
Numéro CAS: 73620-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité