N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR907094-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR907094-25G APOSOR907094-5G APOSOR907094-100G
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075320
Numéro CAS: 6919-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité