(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
OR907114-1G OR907114-250MG
APOSOR907114-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR907114-1G APOSOR907114-250MG
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,2355 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066229
Numéro CAS: 78342-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité