2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907192-1G OR907192-5G
APOSOR907192-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR907192-1G APOSOR907192-5G
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275456
Numéro CAS: 21962-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité