Ácido 2,5-dichloro-3-tenoico 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dichlorothiophene-3-carboxylic acid
OR907296-100G OR907296-25G
APOSOR907296-100GEA 304 EUR InStock
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G
Ácido 2,5-dichloro-3-tenoico 97%
Ácido 2,5-dichloro-3-tenoico
Formule: C₅H₂Cl₂O₂S
MW: 197,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082908
Numéro CAS: 36157-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité