Tetrahydropyran-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
OR907468-1G
APOSOR907468-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR907468-1G
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid 97%
Tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,1418 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779239
Numéro CAS: 51673-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité