Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxypicolinate
OR907529-1G OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR907529-1G APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinate 98%
Methyl-4-hydroxypicolinate
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025998
Numéro CAS: 473269-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité