3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR907586-10G OR907586-1G OR907586-5G
APOSOR907586-10GEA 1290 EUR InStock
APOSOR907586-10G APOSOR907586-1G APOSOR907586-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle 98%
3-Bromo-5-hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566800
Numéro CAS: 192810-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité