Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxy-5-methylbenzoate
OR907669-1G OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR907669-1G APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833214
Numéro CAS: 108593-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité