4-Bromobutyrate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR907686-25GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR907686-25G APOSOR907686-100G
4-Bromobutyrate de méthyle 98%
4-Bromobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041482
Numéro CAS: 4897-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité