(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907789-1G OR907789-250MG
APOSOR907789-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR907789-1G APOSOR907789-250MG
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol 95%
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991910
Numéro CAS: 297172-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité