3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907835-5G
APOSOR907835-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR907835-5G
3-Methoxy-2-naphthaldehyde 98%
3-Methoxy-2-naphthaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,2066 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191799
Numéro CAS: 56679-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité