Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907859-10G OR907859-1G OR907859-5G
APOSOR907859-10GEA 880 EUR InStock
APOSOR907859-10G APOSOR907859-1G APOSOR907859-5G
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-chloro-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505968
Numéro CAS: 166272-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité