Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethylbenzoate
OR907873-100G
APOSOR907873-100GEA 134 EUR InStock
APOSOR907873-100G
Methyl-3,5-dimethylbenzoate 97%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077971
Numéro CAS: 25081-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité