1-Cyclopentylethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR907909-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR907909-25G APOSOR907909-5G APOSOR907909-100G
1-Cyclopentylethanone 95%
1-Cyclopentylethanone
Formule: C₇H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060799
Numéro CAS: 6004-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité