Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR908044-100GEA 366 EUR InStock
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G APOSOR908044-5G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034667
Numéro CAS: 1572-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité