4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
OR908049-1G OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR908049-1G APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₅H₂Br₂OS
MW: 269,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00225242
Numéro CAS: 38071-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité