Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate, Methyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate
OR908083-100G
APOSOR908083-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR908083-100G
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate 95+%
Methyl-2-cyano-2-methylpropanoate
Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428328
Numéro CAS: 72291-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité