Acide phénoxyacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR908179-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR908179-100G APOSOR908179-1KG APOSOR908179-500G
Acide phénoxyacétique 98%
Acide phénoxyacétique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C/760mmHg
Point de fusion: 98…101 °C
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004296
Numéro CAS: 122-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité