2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-2,2-dimethylacetic acid
OR908203-1G OR908203-5G
APOSOR908203-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR908203-1G APOSOR908203-5G
2-Cyano-2-methylpropanoic acid 98%
2-Cyano-2-methylpropanoic acid
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100210
Numéro CAS: 22426-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité