[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908323-1G OR908323-250MG OR908323-5G
APOSOR908323-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR908323-1G APOSOR908323-250MG APOSOR908323-5G
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid 97%
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059887
Numéro CAS: 1287753-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité