4-tert-Butylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G OR9087-25G OR9087-5G OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR9087-1G APOSOR9087-25G APOSOR9087-5G APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C
Densité: 0.927 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040754
Numéro CAS: 39895-55-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité