4'-Méthylformanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908773-5G
APOSOR908773-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR908773-5G
4'-Méthylformanilide 95%
4'-Méthylformanilide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3085-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité