1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclen
OR9089-25G OR9089-5G OR9089-100G
APOSOR9089-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR9089-25G APOSOR9089-5G APOSOR9089-100G
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza) 97%
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza)
Formule: C₈H₂₀N₄
MW: 172,27 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066281
Numéro CAS: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité