6-Méthylquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR908976-25GEA 125 EUR InStock
APOSOR908976-25G APOSOR908976-100G
6-Méthylquinoléine 98%
6-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006804
Numéro CAS: 91-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité