3-Nitrobiphényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR908979-100GEA 880 EUR InStock
APOSOR908979-100G APOSOR908979-25G APOSOR908979-10G
3-Nitrobiphényle 98%
3-Nitrobiphényle
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007245
Numéro CAS: 2113-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité