2-Bromo-4-iodotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Bromo-5-iodo-2-metnylbenzene
OR909079-100G
APOSOR909079-100GEA 165 EUR InStock
APOSOR909079-100G
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
2-Bromo-4-iodotoluene
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,9300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779014
Numéro CAS: 26670-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité