tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
OR9092-25G OR9092-100G
APOSOR9092-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR9092-25G APOSOR9092-100G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Point de fusion: 36…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115305
Numéro CAS: 141699-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité