1-Boc-piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909204-100G OR909204-25G
APOSOR909204-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR909204-100G APOSOR909204-25G
1-Boc-piperidine 95%
1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093935
Numéro CAS: 75844-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité