3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909214-1G OR909214-5G
APOSOR909214-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR909214-1G APOSOR909214-5G
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride 98%
3-Chloro-N-4-dimethylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756444
Numéro CAS: 7745-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité