5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909285-5G
APOSOR909285-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR909285-5G
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
5-Isopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556133
Numéro CAS: 49633-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité