5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR909308-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR909308-1G APOSOR909308-5G
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174269
Numéro CAS: 2207-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité