5-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909370-5G
APOSOR909370-5GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR909370-5G
5-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde 97%
5-Bromo-2-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662390
Numéro CAS: 90050-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité