4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR909386-1G OR909386-250MG
APOSOR909386-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR909386-1G APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄BrNO
MW: 210,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15144645
Numéro CAS: 713141-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité