3-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909388-100G OR909388-10G OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA 449 EUR InStock
APOSOR909388-100G APOSOR909388-10G APOSOR909388-25G
3-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde 98%
3-Bromo-4-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,0500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971197
Numéro CAS: 36276-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité