7-Méthoxybenzofuranne 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909389-1G OR909389-5G
APOSOR909389-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR909389-1G APOSOR909389-5G
7-Méthoxybenzofuranne 95%
7-Méthoxybenzofuranne
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01310825
Numéro CAS: 7168-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité