1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-benzimidazolinone
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224248
Numéro CAS: 3097-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité