4-Ethoxybenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Ethoxyphenyl)methanamine
OR909510-100G OR909510-25G
APOSOR909510-100GEA 649 EUR InStock
APOSOR909510-100G APOSOR909510-25G
4-Ethoxybenzylamine 98%
4-Ethoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02225920
Numéro CAS: 6850-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité