2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909564-1G OR909564-5G
APOSOR909564-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR909564-1G APOSOR909564-5G
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00844930
Numéro CAS: 71825-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité