7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9096-25GEA 374 EUR InStock
APOSOR9096-25G APOSOR9096-5G APOSOR9096-1G APOSOR9096-100G
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one 96%
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C/1,5mmHg
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001730
Numéro CAS: 4133-34-0
EINECS: 223-954-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité