3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909643-1G OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR909643-1G APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C4H5BrN2
MW: 161,0000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11215487
Numéro CAS: 57097-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité