2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(o-tolyl)propanenitrile
OR909663-1G OR909663-5G
APOSOR909663-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR909663-1G APOSOR909663-5G
2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
2-Methylbenzoylacetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260802
Numéro CAS: 35276-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité