2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909781-1G OR909781-5G
APOSOR909781-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR909781-1G APOSOR909781-5G
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine
Formule: C₇H₅ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800962
Numéro CAS: 941294-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité