Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
OR909799-100G
APOSOR909799-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR909799-100G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658483
Numéro CAS: 1690-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité