6-Hydroxycoumarine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-2-benzopyrone, 6-Hydroxy-2H-chromen-2-one
OR9098-25G OR9098-5G OR9098-250MG OR9098-1G OR9098-10G
APOSOR9098-25GEA 654 EUR InStock
APOSOR9098-25G APOSOR9098-5G APOSOR9098-250MG APOSOR9098-1G APOSOR9098-10G
6-Hydroxycoumarine 97%
6-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point de fusion: 249…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00630040
Numéro CAS: 6093-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité