5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole
OR909824-10G OR909824-1G OR909824-5G
APOSOR909824-10GEA 538 EUR InStock
APOSOR909824-10G APOSOR909824-1G APOSOR909824-5G
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085801
Numéro CAS: 81386-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité