Triphényléthylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,2-Triphenylethylene, 1,1,2-Triphenylethene
OR9099-10G OR9099-250G OR9099-50G
APOSOR9099-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9099-10G APOSOR9099-250G APOSOR9099-50G
Triphényléthylène
Triphényléthylène
Formule: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
MW: 256,35 g/mol
Point d'ébullition: 219…221 °C/14mmHg
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004765
Numéro CAS: 58-72-0
EINECS: 200-395-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité