6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909922-1G OR909922-5G
APOSOR909922-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR909922-1G APOSOR909922-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994344
Numéro CAS: 933752-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité